Få mere at vide
4-(Dimethylamino)pyridin, 99%
Beskrivelse
4-(dimethylamino)pyridin er en nyttig nukleofil katalysator til forskellige reaktioner, dvs. esterificeringer med anhydrider, Baylis-Hillman-reaktionen, hydrosilyleringer, tritylering og Steglich-omlejring. Det er også en effektiv katalysator til transesterificering af beta-keto-estere og silylering af alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-(dimethylamino)pyridin er en nyttig nukleofil katalysator til forskellige reaktioner, dvs. esterificeringer med anhydrider, Baylis-Hillman-reaktionen, hydrosilyleringer, tritylering og Steglich-omlejring. Det er også en effektiv katalysator til transesterificering af beta-keto-estere og silylering af alkoholer.
Opløselighed
Opløselig i methanol, benzen, ethylacetat, chloroform, methylenchlorid, acetone og eddikesyre. Lidt opløseligt i ether, diisopropylether, cyclohexan, hexan og vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Dimethylamino)pyridine |
| Smeltepunkt | 110 °C til 113 °C |
| Kogepunkt | 162 °C (50 mmHg) |
| Flammepunkt | 124 °C (255 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2928 |
| Beilstein | 110354 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol, benzen, ethylacetat, chloroform, methylenchlorid, acetone og eddikesyre. Let opløselig i ether, diisopropylether, cyclohexan, hexan og vand. |
| Formel vægt | 122.17 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-(Dimethylamino)pyridine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-(Dimethylamino)pyridine