Få mere at vide
4-(Dimethylamino)pyridine, 99%
Artikelnummer. 11409933
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409933 25 g 25g
11499923 5 g 5g
11419933 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11409933 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13016.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1122-58-3 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
4-(dimethylamino)pyridin er en nyttig nukleofil katalysator til forskellige reaktioner, dvs. esterificeringer med anhydrider, Baylis-Hillman-reaktionen, hydrosilyleringer, tritylering og Steglich-omlejring. Det er også en effektiv katalysator til transesterificering af beta-keto-estere og silylering af alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(dimethylamino)pyridin er en nyttig nukleofil katalysator til forskellige reaktioner, dvs. esterificeringer med anhydrider, Baylis-Hillman-reaktionen, hydrosilyleringer, tritylering og Steglich-omlejring. Det er også en effektiv katalysator til transesterificering af beta-keto-estere og silylering af alkoholer.
Opløselighed
Opløselig i methanol, benzen, ethylacetat, chloroform, methylenchlorid, acetone og eddikesyre. Lidt opløseligt i ether, diisopropylether, cyclohexan, hexan og vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-58-3
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.171
MDL nummer MFCD00006418
InChI nøgle VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine
PubChem CID 14284
IUPAC navn N,N-dimethylpyridin-4-amin
SMIL CN(C)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylaminopyridine
Smeltepunkt 110°C to 113°C
Kogepunkt 162°C (50 mmHg)
Flammepunkt 124°C (255°F)
Analyseprocentområde 99%
Mængde 25 g
FN nummer UN2928
Beilstein 110354
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,benzene,ethyl acetate,chloroform,methylene chloride,acetone,and acetic acid. Slightly soluble in ether,diisopropyl ether,cyclohexane,hexane,and water.
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Dimethylamino)pyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Dimethylamino)pyridine