Få mere at vide
4-(Dimethylamino)pyridin, 99%, prillet
Beskrivelse
4-(dimethylamino)pyridin er en nyttig nukleofil katalysator til forskellige reaktioner, dvs. esterificeringer med anhydrider, Baylis-Hillman-reaktionen, hydrosilyleringer, tritylering og Steglich-omlejring. Det er også en effektiv katalysator til transesterificering af beta-keto-estere og silylering af alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-(dimethylamino)pyridin er en nyttig nukleofil katalysator til forskellige reaktioner, dvs. esterificeringer med anhydrider, Baylis-Hillman-reaktionen, hydrosilyleringer, tritylering og Steglich-omlejring. Det er også en effektiv katalysator til transesterificering af beta-keto-estere og silylering af alkoholer.
Opløselighed
Opløselig i methanol, benzen, ethylacetat, chloroform, methylenchlorid, acetone og eddikesyre. Lidt opløseligt i ether, diisopropylether, cyclohexan, hexan og vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Dimethylamino)pyridine |
| Smeltepunkt | 110 °C til 113 °C |
| Kogepunkt | 162 °C (50 mmHg) |
| Flammepunkt | 124 °C (255 °F) |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2928 |
| Beilstein | 110354 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol, benzen, ethylacetat, chloroform, methylenchlorid, acetone og eddikesyre. Let opløselig i ether, diisopropylether, cyclohexan, hexan og vand. |
| Formel vægt | 122.17 |
| Procent renhed | 99% |
| Vis mere |