Få mere at vide
4-(Dimethylamino)piperidin, 97%
Beskrivelse
4-(dimethylamino)piperidin har molekylære træk forbundet med polyaminmodulering af N-methyl-D-aspartat-receptorer. Det bruges som en mekanisme til at reducere virkningerne af alkoholafhængighed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-(dimethylamino)piperidin har molekylære træk forbundet med polyaminmodulering af N-methyl-D-aspartat-receptorer. Det bruges som en mekanisme til at reducere virkningerne af alkoholafhængighed.
Bemærkninger
Uforeneligt med luft, vand, oxidationsmidler og varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Dimethylamino)piperidine |
| Kogepunkt | 187 °C |
| Brydningsindeks | 1.476 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 1190 |
| Formel vægt | 128.22 |
| Procent renhed | 97% |