Få mere at vide
4-(Dimethylamino)piperidine, 97%
Artikelnummer. 11319006
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319006 5 g 5g
11329006 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20176.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 50533-97-6 | C7H16N2 | 128.22 g/mol
4-(dimethylamino)piperidin har molekylære træk forbundet med polyaminmodulering af N-methyl-D-aspartat-receptorer. Det bruges som en mekanisme til at reducere virkningerne af alkoholafhængighed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(dimethylamino)piperidin har molekylære træk forbundet med polyaminmodulering af N-methyl-D-aspartat-receptorer. Det bruges som en mekanisme til at reducere virkningerne af alkoholafhængighed.
Bemærkninger
Uforeneligt med luft, vand, oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50533-97-6
Molekylær formel C7H16N2
Molekylvægt (g/mol) 128.22
MDL nummer MFCD00023144
InChI nøgle YFJAIURZMRJPDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino piperidine, 4-dimethylaminopiperidine, 4-n,n-dimethylamino piperidine, 4-piperidinamine, n,n-dimethyl, 4-dimethylamino-piperidine, dimethyl-piperidin-4-yl-amine, pubchem6749, acmc-1akc4, dimethylpiperidin-4-ylamine
PubChem CID 417391
IUPAC navn N,N-dimethylpiperidin-4-amin
SMIL CN(C)C1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Dimethylamino)piperidine
Kogepunkt 187°C
Brydningsindeks 1.476
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1190
Formel vægt 128.22
Procent renhed 97%