Få mere at vide
4-(Dimethylamino)cinnamic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10542801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10542801 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10542801 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 204160010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Dimethylamino)cinnamic acid
Navn note 99%
CAS 1552-96-1
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 225°C to 228°C
Farve Yellow to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C11H13NO2
Lineær formel (CH3)2NC6H4CH=CHCO2H
MDL nummer MFCD00004397
Mængde 1 g
Beilstein 14, 522
Synonym 4-dimethylamino cinnamic acid, 4-dimethylaminocinnamic acid, p-dimethylamino cinnamic acid, 3-4-dimethylamino phenyl acrylic acid, 4-n,n-dimethylamino cinnamic acid, 2e-3-4-dimethylamino phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-dimethylaminophenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-dimethylamino phenyl acrylic acid
InChI nøgle CQNPVMCASGWEHM-VMPITWQZSA-N
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
IUPAC navn (E)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]prop-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 191.23
PubChem CID 1540638
Formel vægt 191.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder