Få mere at vide
4-(Dimethylamino)-cinnamaldehyde, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 6203-18-5 |
| Smeltepunkt | 135°C to 138°C |
| Molekylær formel | 4-[(CH3)2N]C6H4CH=CHCHO |
| MDL nummer | MFCD00007002 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-(Dimethylamino)-cinnamaldehyde, 4-(Dimethylamino)-cinnamaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.23 |
| Grad | Research |