Få mere at vide
4-(Dimethylamino)butanal Hydrochloride (May contain hydrate), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Dimethylamino)butanal Hydrochloride |
| CAS | 2109021-35-2 |
| Molekylær formel | C6H14ClNO |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO.ClH/c1-7(2)5-3-4-6-8;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.O=CCCCN(C)C |
| IUPAC navn | 4-(dimethylamino)butanal hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.63 |
| Formel vægt | 151.08 |