Få mere at vide
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Dimethylamino)benzoyl chloride |
| CAS | 4755-50-4 |
| Molekylær formel | C9H10NOCl |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-(dimethylamino)benzoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.63 |
| Formel vægt | 183.0451 |