Få mere at vide
4-(Dimethylamino)benzonitrile, 95%
Artikelnummer. 10254140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10254140 5 g Glasflaske 5g
10756141 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10254140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115780050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1197-19-9 | C9H10N2 | 146.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1197-19-9
Molekylær formel C9H10N2
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00001815
InChI nøgle JYMNQRQQBJIMCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzonitrile, p-dimethylaminobenzonitrile, benzonitrile, 4-dimethylamino, n,n-dimethyl-p-cyanoaniline, p-cyano-n,n-dimethylaniline, 4-cyano-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-4-cyanoaniline, 4-dimethylamino benzenecarbonitrile, para dimethylamino benzonitrile, 4-cyano-nn-dimethylaniline
PubChem CID 70967
IUPAC navn 4-(dimethylamino)benzonitril
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Dimethylamino)benzonitrile
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70.0°C to 76.0°C
Farve Brun
Kogepunkt 318.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NC6H4CN
Mængde 5 g
Beilstein 14, 428
Formel vægt 146.19
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver