Få mere at vide
4-(Dimethylamino)benzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30381195
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30381195 100 g
30378792 25 g
30387790 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381195 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD470915100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-84-1
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Synonym 4-(N,N-Dimethylamino)benzoic Acid, N,N-Dimethyl-4-aminobenzoic Acid, N,N-Dimethyl-p-aminobenzoic Acid, NSC 16596, p-(Dimethylamino)benzoic Acid
IUPAC navn 4-(dimethylamino)benzoesyre
SMIL CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Dimethylamino)benzoic Acid
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Formel vægt 165.079