missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Dimethylamino)benzoic-2,3,5,6-d4 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Dimethylamino)benzoic-2,3,5,6-d4 Acid |
| CAS | 1175002-07-9 |
| Molekylær formel | C9H7D4NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4-(N,N-Dimethylamino)benzoic-2,3,5,6-d4 Acid, N,N-Dimethyl-4-aminobenzoic-2,3,5,6-d4 Acid, N,N-Dimethyl-p-aminobenzoic-2,3,5,6-d4 Acid, p-(Dimethylamino)benzoic-2,3,5,6-d4 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)/i3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1N(C)C |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(dimethylamino)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.21 |
| Formel vægt | 169.1041 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?