Få mere at vide
4-(dimethylamino)benzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(dimethylamino)benzenesulfonamide |
| CAS | 6162-21-6 |
| Molekylær formel | C8H12N2O2S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2S/c1-10(2)7-3-5-8(6-4-7)13(9,11)12/h3-6H,1-2H3,(H2,9,11,12) |
| SMIL | CN(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 4-(dimethylamino)benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.26 |
| Formel vægt | 200.0619 |