Få mere at vide
4-Dimethylamino Antipyrine, TRC
Artikelnummer. 30134824
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134824 1 g
30137312 500 mg
30004232 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134824 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4608901G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-15-1
Molekylær formel C13 H17 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 231.29
Synonym 3-Pyrazolin-5-one, 4-(dimethylamino)-2,3-dimethyl-1-phenyl- (7CI), Antipyrine, 4-(dimethylamino)- (8CI), 4-(Dimethylamino)-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, (Dimethylamino)analgesine, (Dimethylamino)antipyrine, (Dimethylamino)phenazone, 1,5-Dimethyl-4-dimethylamino-2-phenyl-3-pyrazolone, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-dimethylaminopyrazol-5-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-dimethylaminopyrazolone-5, 2,3-Dimethyl-4-dimethylamino-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 2,3-Dimethyl-4-dimethylamino-1-phenyl-5-pyrazolone, 3-Keto-1,5-dimethyl-4-dimethylamino-2-phenyl-2,3-dihydropyrazole, 4-(Dimethylamino)antipyrine, 4-Dimethylamino-1-phenyl-2,3-dimethylpyrazolone, 4-Dimethylamino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-Dimethylamino-2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 4-Dimethylaminophenazone, 4-N,N-Dimethylaminoantipyrine, Amidazophen, Amidazophene, Amidofebrin, Amidofen, Amidophen, Amidophenazone, Amidopyrazoline, Amidopyrin, Amidopyrine, Aminophenazon, Aminophenazone, Aminopyrin, Aminopyrine, Anafebrina, Brufaneuxol, Dereuma, Dimapyrin, Dimethylaminoazophene, Dimethylaminophenyldimethylpyrazone, Dipirin, Dipyrin, Dipyrine, Febrinina, Febron, Itamidone, Mamallet A, NSC 4993, Netsusarin, Novamidon, Piramidon, Piramidone, Piridol, Piromidina, Polinalin, Pyradone, Pyramidon, Pyramidone
IUPAC navn 4-(dimethylamino)-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-one
SMIL CN(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminophenazone (4-Dimethylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one)
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3
Formel vægt 231.1372