Få mere at vide
4-Dimethylamino Antipyrine-d6, TRC
Artikelnummer. 30387393
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387393 5 mg
30376834 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30387393 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4608925MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91419-95-3
Molekylær formel C13H11D6N3O
Molekylvægt (g/mol) 237.33
Synonym 4-(Dimethylamino-d6)-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 4-(Dimethylamino-d6)-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Aminopyrine-d6, Anafebrina-d6, (Dimethylamino-d6)analgesine, (Dimethylamino-d6)phenazone, Amidazophen-d6, Amidazophene-d6, Amidofebrin-d6, Dimapyrin-d6, Novamidon-d6, Piridol-d6, Piromidina-d6, Pyramidone-d6
SMIL O=C1N(C2=CC=CC=C2)N(C)C(C)=C1N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylamino Antipyrine-d6
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3/i2D3,3D3