Få mere at vide
4-(Dimethylamino)antipyrin, 98+%
Artikelnummer. 11479417
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479417 250 g 250g
11469417 50 g 50g
11459417 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11479417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21436.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 58-15-1 | C13H17N3O | 231,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-15-1
Molekylær formel C13H17N3O
Molekylvægt (g/mol) 231.30
MDL nummer MFCD00003142
InChI nøgle RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminophenazone, amidopyrine, aminopyrine, 4-dimethylaminoantipyrine, dipyrine, amidazophen, amidophen, aminopyrin, pyramidon, amidophenazone
PubChem CID 6009
ChEBI CHEBI:160246
IUPAC navn 4-(dimethylamino)-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
SMIL CN(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Dimethylamino)antipyrine
Smeltepunkt 105 °C til 109 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Merck Index 14,474
Formel vægt 231.3
Procent renhed ≥98%