Få mere at vide
4-(dimethylamino)-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(dimethylamino)-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid hydrochloride |
| CAS | 1432681-71-4 |
| Molekylær formel | C10H12N4O2.HCl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N4O2.ClH/c1-13(2)8-6-4-7(10(15)16)14(3)9(6)12-5-11-8;/h4-5H,1-3H3,(H,15,16);1H |
| SMIL | Cl.CN(C)c1ncnc2c1cc(C(=O)O)n2C |
| IUPAC navn | 4-(dimethylamino)-7-methylpyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.68 |
| Formel vægt | 256.0727 |