Få mere at vide
4'-Dimethylamino 7,8-Dihydroxyflavon, TRC
Artikelnummer. 30387889
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30387889 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30387889 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD461140250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Dimethylamino 7,8-Dihydroxyflavone
CAS 1205548-04-4
Molekylær formel C17H15NO4
Mængde 250 mg
Synonym 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-7,8-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-7,8-dihydroxy-4H-chromen-4-one, 4’-DMA-7,8-DHF
InChI formel InChI=1S/C17H15NO4/c1-18(2)11-5-3-10(4-6-11)15-9-14(20)12-7-8-13(19)16(21)17(12)22-15/h3-9,19,21H,1-2H3
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3)O)O
Molekylvægt (g/mol) 297.31
Formel vægt 297.1001