Få mere at vide
4'-Dimethylamino 7,8-Dihydroxyflavone Dimethyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Dimethylamino 7,8-Dihydroxyflavone Dimethyl Ether |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO4.BrH/c1-20(2)13-7-5-12(6-8-13)17-11-15(21)14-9-10-16(22-3)19(23-4)18(14)24-17;/h5-11H,1-4H3;1H |
| Formel vægt | 405.0576 |