Få mere at vide
4-Dimethylamino-4'-methylazobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Dimethylamino-4'-methylazobenzene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N3/c1-12-4-6-13(7-5-12)16-17-14-8-10-15(11-9-14)18(2)3/h4-11H,1-3H3 |
| Formel vægt | 239.1422 |