Få mere at vide
4-(+)-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenyl-butyronitrile (Isodidiavalo) >90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(+)-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenyl-butyronitrile (Isodidiavalo) |
| CAS | 6134-96-9 |
| Molekylær formel | C19H22N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Isodidiavalo Isomer, (S)-α-[2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-α-phenyl-benzeneacetonitrile, : (3RS)-4-(dimethylamino)-3- methyl-2,2-diphenylbutanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2/c1-16(14-21(2)3)19(15-20,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,16H,14H2,1-3H3/t16-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CN(C)C)C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C#N |
| IUPAC navn | (3S)-4-(dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.39 |
| Formel vægt | 278.1783 |