Få mere at vide
4-Dimethylamino-1-naftosyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Dimethylamino-1-naphthoic acid |
| Smeltepunkt | ∽160 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2723206 |
| Formel vægt | 215.25 |
| Procent renhed | 98% |