Få mere at vide
4-Dimethylamino-1-naphthoic acid, 98%
Artikelnummer. 11312117
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312117 1 g 1g
11332117 250 mg 250mg
11322117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11312117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07944.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78062-03-0 | C13H13NO2 | 215.252 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78062-03-0
Molekylær formel C13H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 215.252
MDL nummer MFCD00051797
InChI nøgle LZQKNRRVTOJUHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino-1-naphthoic acid, 4-dimethylamino naphthalene-1-carboxylic acid, 4-dimethylamino-1-naphthalenecarboxylic acid, 4-dimethylamino naphthalic acid, 4-dimethylamino-1-naphthoicacid, 4-dimethylamino-1-naphthoic acid #, 4-dimethylaminonaphthalenecarboxylic acid, 4-dimethylamino naphthalenecarboxylic acid, 4-dimethylamino-naphthalene-1-carboxylic acid
PubChem CID 522695
IUPAC navn 4-(dimethylamino)naphthalen-1-carboxylsyre
SMIL CN(C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C21)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylamino-1-naphthoic acid
Smeltepunkt ∽160°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 2723206
Formel vægt 215.25
Procent renhed 98%