Få mere at vide
4-(Dimethylamino)-1-[(1RS)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl]butan-1-one Dihydrobromid, Mikromol™
Artikelnummer. 17932706
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17932706 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17932706 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0242.280025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-(Dimethylamino)-1-[(1RS)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl]butan-1-one Dihydrobromid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Dimethylamino)-1-[(1RS)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl]butan-1-one Dihydrobromide
CAS 2575516-42-4
Analyt- eller komponentnavne 4-(Dimethylamino)-1-[(1RS)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl]butan-1-one Dihydrobromide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H33 F N2 O2 . 2 Br H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-(Dimethylamino)-1-[(1RS)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl]butan-1-one Dihydrobromide, Citalopram Hydrobromide Impurity G as Dihydrobromide, Escitalopram Oxalate Impurity G as Dihydrobromide, Citalopram Impurity G as Dihydrobromide, Escitalopram Impurity G as Dihydrobromide
InChI formel InChI=1S/C25H33FN2O2.2BrH/c1-27(2)15-5-7-24(29)19-8-13-23-20(17-19)18-30-25(23,14-6-16-28(3)4)21-9-11-22(26)12-10-21;;/h8-13,17H,5-7,14-16,18H2,1-4H3;2*1H
SMIL Br.Br.CN(C)CCCC(=O)c1ccc2c(COC2(CCCN(C)C)c3ccc(F)cc3)c1
IUPAC navn 4-(dimethylamino)-1-[1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-yl]butan-1-one; Dihydrobromid
Molekylvægt (g/mol) 574.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 572.1049 g/mol