Få mere at vide
4-(Dimethyl-tert-butylsilyloxy) butan-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30373734
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30373734 1 g
1 options
Artikelnummer. 30373734 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4682601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Dimethyl-tert-Butylsilyloxy)butan-1-ol
CAS 87184-99-4
Molekylær formel C10 H24 O2 Si
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H24O2Si/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h11H,6-9H2,1-5H3
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCO
IUPAC navn 4-[tert-butyl(dimethyl)silyl] oxybutan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 204.38
Formel vægt 204.1546