Få mere at vide
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 151103-08-1 |
| Molekylær formel | C8H6F2O3 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | 3-Hydroxy-4-difluoromethoxybenzaldehyde, 4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6F2O3/c9-8(10)13-7-2-1-5(4-11)3-6(7)12/h1-4,8,12H |
| SMIL | Oc1cc(C=O)ccc1OC(F)F |
| IUPAC navn | 4-(difluoromethoxy)-3-hydroxybenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.13 |
| Formel vægt | 188.0285 |