Få mere at vide
4-Difluoromethoxy-2-fluorbenzenboronsyre pinacolester, 96%
Artikelnummer. 15425326
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425326 250 mg 250mg
15415326 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59880.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
CAS: 1628442-55-6 | C13H16BF3O3 | 288,073 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1628442-55-6
Molekylær formel C13H16BF3O3
Molekylvægt (g/mol) 288.073
MDL nummer MFCD22419269
InChI nøgle LLJRSXMGPKHUQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-difluoromethoxy-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-difluoromethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 79661309
IUPAC navn 2-[4-(difluormethoxy)-2-fluorphenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)OC(F)F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 288.07
Procent renhed 96%