Få mere at vide
4-Difluoromethoxy-1,2-phenylendiamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Difluoromethoxy-1,2-phenylendiamine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8F2N2O/c8-7(9)12-4-1-2-5(10)6(11)3-4/h1-3,7H,10-11H2 |
| Formel vægt | 174.0605 |