Få mere at vide
4-(Diethylphosphono)-3-methyl-2-butenenitrile, E/Z mixture, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Diethylphosphono)-3-methyl-2-butenenitrile |
| CAS | 87549-50-6 |
| Molekylær formel | C9 H16 N O3 P |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16NO3P/c1-4-12-14(11,13-5-2)8-9(3)6-7-10/h6H,4-5,8H2,1-3H3/b9-6+ |
| SMIL | CCOP(=O)(C\C(=C\C#N)\C)OCC |
| IUPAC navn | (E)-4-diethoxyphosphoryl-3-methylbut-2-enenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.2 |
| Formel vægt | 217.0868 |