Få mere at vide
4-(Diethylphosphono)-3-methyl-2-butenenitrile-13C2, E/Z mixture, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Diethylphosphono)-3-methyl-2-butenenitrile-13C2, E/Z mixture |
| CAS | 1331637-92-3 |
| Molekylær formel | C713C2H16NO3P |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | P-(3-Cyano-2-methyl-2-propen-1-yl)phosphonic Acid-13C2 Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16NO3P/c1-4-12-14(11,13-5-2)8-9(3)6-7-10/h6H,4-5,8H2,1-3H3/i6+1,7+1 |
| SMIL | CCOP(=O)(CC(=[13CH][13C]#N)C)OCC |
| IUPAC navn | 4-diethoxyphosphoryl-3-methyl(1,2-^{13}C_{2})but-2-enenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.19 |
| Formel vægt | 219.0935 |