Få mere at vide
4-(Diethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459757
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459757 5 g 5g
15449757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52986.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 389621-80-1
Molekylær formel C11H16BNO3
Molekylvægt (g/mol) 221.06
MDL nummer MFCD03411949
InChI nøgle ZCGVBHIMRVYWOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n,n-diethylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-diethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-diethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-diethylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-diethylamino carbonyl phenyl, 4-diethylaminocarbonyl phenylboronic acid, acmc-209j2q, amtb302, n,n-diethyl 4-boronobenzamide, 4-diethylcarbamoyl benzeneboronic acid
PubChem CID 2773375
IUPAC navn [4-(diethylcarbamoyl)phenyl]borsyre
SMIL CCN(CC)C(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Diethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 138°C to 142°C
Mængde 5 g
Formel vægt 221.06
Procent renhed 98%