Få mere at vide
4-(Diethylamino)salicylaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Diethylamino)salicylaldehyde |
| CAS | 17754-90-4 |
| Molekylær formel | C11H15NO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-(Diethylamino)-salicylaldehyde, 4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde, 4-(N,N-Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde, 4-(N,N-Diethylamino)salicylic Aldehyde, p-(Diethylamino)salicylaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)10-6-5-9(8-13)11(14)7-10/h5-8,14H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN(CC)c1ccc(C=O)c(O)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.24 |
| Formel vægt | 193.1103 |