Få mere at vide
4-(Diethylamino)butylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Diethylamino)butylamine |
| CAS | 27431-62-5 |
| Molekylær formel | C8H20N2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N,N-Diethyl-1,4-butanediamine, 4-(N,N-Diethylamino)butylamine, N,N-Diethyl-1,4-diaminobutane, N,N-Diethyltetramethylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20N2/c1-3-10(4-2)8-6-5-7-9/h3-9H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN(CC)CCCCN |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.26 |
| Formel vægt | 144.1626 |