Få mere at vide
4-(Diethylamino)benzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Diethylamino)benzophenone |
| CAS | 18127-87-2 |
| Molekylær formel | C17H19NO |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO/c1-3-18(4-2)16-12-10-15(11-13-16)17(19)14-8-6-5-7-9-14/h5-13H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN(CC)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | [4-(diethylamino)phenyl]-phenylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.33 |
| Formel vægt | 253.1467 |