Få mere at vide
4-(Diethylamino)azobenzen, 98%
Artikelnummer. 11446776
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446776 100 g 100g
11426776 5 g 5g
11436776 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23915.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 2481-94-9 | C16H19N3 | 253,349 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2481-94-9
Molekylær formel C16H19N3
Molekylvægt (g/mol) 253.349
MDL nummer MFCD00009043
InChI nøgle SJJISKLXUJVZOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diethylamino azobenzene, oil yellow de, diethyl yellow, c.i. solvent yellow 56, solvent yellow 56, 4-diethylaminoazobenzene, oil yellow ga, oil yellow nb, oil yellow dea, oil yellow enc
PubChem CID 17204
IUPAC navn N,N-diethyl-4-phenyldiazenylanilin
SMIL CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 4-(Diethylamino)azobenzene
Smeltepunkt 93 °C til 96 °C
Mængde 100 g
Formel vægt 253.35
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.