Få mere at vide
4'-(Dibromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid (Telmisartan Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-(Dibromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid (Telmisartan Impurity) |
| CAS | 1797894-62-2 |
| Molekylær formel | C14H10Br2O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Telmisartan Dibromo Acid Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Br2O2/c15-13(16)10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h1-8,13H,(H,17,18) |
| SMIL | OC(=O)c1ccccc1c2ccc(cc2)C(Br)Br |
| IUPAC navn | 2-[4-(dibromomethyl)phenyl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.04 |
| Formel vægt | 367.9048 |