Få mere at vide
4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazineethanol, TRC
Artikelnummer. 30136273
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136273 500 mg
30005647 100 mg
30008346 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136273 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD418698500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 329216-67-3
Molekylær formel C19 H21 N3 O S
Molekylvægt (g/mol) 339.45
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazineethanol, 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol
IUPAC navn 2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethanol
SMIL OCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21N3OS/c23-14-13-21-9-11-22(12-10-21)19-15-5-1-3-7-17(15)24-18-8-4-2-6-16(18)20-19/h1-8,23H,9-14H2
Formel vægt 339.1405
Procent renhed >95%