Få mere at vide
4-(Diazonium)benzenesulfonic Acid, Fluoroborate Salt, TRC
Artikelnummer. 30362431
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30362431 1 g
1 options
Artikelnummer. 30362431 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4168851G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Diazonium)benzenesulfonic Acid, Fluoroborate Salt
CAS 2145-24-6
Molekylær formel C6 H5 N2 O3 S . B F4
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H4N2O3S.BF4/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)12(9,10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q;-1/p+1
SMIL OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]#N.F[B-](F)(F)F
IUPAC navn 4-sulfobenzenediazonium;tetrafluoroborate
Molekylvægt (g/mol) 271.99
Formel vægt 272.005