Få mere at vide
4-Diazo-4H-imidazole-5-carboxamide, Mikromol™
Beskrivelse
4-Diazo-4H-imidazole-5-carboxamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Diazo-4H-imidazole-5-carboxamide |
| CAS | 7008-85-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Diazo-4H-imidazole-5-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C4 H3 N5 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Diazo-4H-Imidazole-5-carboxamide, 5-Diazoimidazole-4-carboxamide, Temozolomide Related Compound A, Temozolomide Imp. D (EP), Temozolomide USP Related Compound A, Temozolomide USP RC A, Temozolomide Related Compound A, Temozolomide Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3N5O/c5-3(10)2-4(9-6)8-1-7-2/h1H,(H2,5,10) |
| SMIL | NC(=O)C1=NC=NC1=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 5-diazoimidazole-4-carboxamide |
| Vis mere |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?