Få mere at vide
4-Despiperidinyl-4-hydroxy Dipyridamole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Despiperidinyl-4-hydroxy Dipyridamole |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H31N7O5/c27-10-6-25(7-11-28)18-21-15-14(16(22-18)24-4-2-1-3-5-24)20-19(23-17(15)31)26(8-12-29)9-13-30/h27-30H,1-13H2,(H,20,23,31) |
| Formel vægt | 437.2387 |