Få mere at vide
4-Despiperidinyl-4-hydroxy Dipyridamole, TRC
Artikelnummer. 30354124
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354124 5 mg
30360864 1 mg
30367100 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30354124 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2972005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68006-07-5
Molekylær formel C19H31N7O5
Molekylvægt (g/mol) 437.49
Synonym 2,6-Bis[bis(2-hydroxyethyl)amino]-8-(1-piperidinyl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
SMIL OCCN(CCO)C1=Nc2c(nc(nc2C(=O)N1)N(CCO)CCO)N3CCCCC3
Specifica
Kemisk navn eller materiale 4-Despiperidinyl-4-hydroxy Dipyridamole
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H31N7O5/c27-10-6-25(7-11-28)18-21-15-14(16(22-18)24-4-2-1-3-5-24)20-19(23-17(15)31)26(8-12-29)9-13-30/h27-30H,1-13H2,(H,20,23,31)
Formel vægt 437.2387
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.