Få mere at vide
4-Desmethyl Flucarbazone Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Desmethyl Flucarbazone Sodium Salt |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9F3N4O6S.Na/c1-23-8-15-9(19)18(16-8)10(20)17-25(21,22)7-5-3-2-4-6(7)24-11(12,13)14;/h2-5H,1H3,(H2,15,16,17,19,20);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 404.0014 |