Få mere at vide
4-Desmethyl-2-methyl Celecoxib, TRC
Artikelnummer. 30135892
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135892 250 mg
18043740 25 mg
18012540 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135892 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD291815250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170569-99-0
Molekylær formel C17 H14 F3 N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 381.37
Synonym Benzenesulfonamide, 4-[5-(2-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-, 4-[5-(2-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, 4-Desmethyl-2-methyl Celecoxib, o-Celecoxib, 4-[5-(o-Tolyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
IUPAC navn 4-[5-(2-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
SMIL Cc1ccccc1c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Desmethyl-2-methyl Celecoxib
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-4-2-3-5-14(11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)12-6-8-13(9-7-12)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
Formel vægt 381.0759
Procent renhed >95%