Få mere at vide
4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy Rabeprazol, TRC
Artikelnummer. 30006076
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006076 10 mg
30005007 25 mg
30011249 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 30006076 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD29061010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Add to basket
Add to basket
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102804-77-3
Molekylær formel C15 H15 N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 301.36
Synonym 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Sodium Imp E (EP)
IUPAC navn 2-[(4-methoxy-3-methylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
SMIL COc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy Rabeprazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H15N3O2S/c1-10-13(16-8-7-14(10)20-2)9-21(19)15-17-11-5-3-4-6-12(11)18-15/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18)
Formel vægt 301.0885
Procent renhed >95%