Få mere at vide
4-Desmethoxypropoxyl-4-chloro Rabeprazol, TRC
Artikelnummer. 30133253
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30133253 25 mg -
30007118 2.5 mg 2.5mg
30006603 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133253 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29060025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 168167-42-8
Molekylær formel C14 H12 Cl N3 O S
Molekylvægt (g/mol) 305.78
Synonym 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. F (EP)
IUPAC navn 2-[(4-chlor-3-methylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
SMIL Cc1c(Cl)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12ClN3OS/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-20(19)14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)
Formel vægt 305.039