Få mere at vide
4-Desmethoxypropoxyl-4-chloro Rabeprazole Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Desmethoxypropoxyl-4-chloro Rabeprazole Sulfone |
| CAS | 1159977-27-1 |
| Molekylær formel | C14H12ClN3O2S |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClN3O2S/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-21(19,20)14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18) |
| SMIL | Cc1c(Cl)ccnc1CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC navn | 2-[(4-chloro-3-methylpyridin-2-yl)methylsulfonyl]-1H-benzimidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 321.78 |
| Formel vægt | 321.0339 |