Få mere at vide
4-Desmethoxypropoxyl-4-chloro Rabeprazole Sulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Desmethoxypropoxyl-4-chloro Rabeprazole Sulfide |
| CAS | 103312-62-5 |
| Molekylær formel | C14 H12 Cl N3 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Rabeprazole Impurity D Sulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClN3S/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-19-14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18) |
| SMIL | Cc1c(Cl)ccnc1CSc2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC navn | 2-[(4-chloro-3-methylpyridin-2-yl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.78 |
| Formel vægt | 289.044 |