Få mere at vide
4-Desmethoxy Omeprazol, TRC
Artikelnummer. 30007451
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007451 50 mg
30004779 5 mg
30007438 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007451 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29056050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110374-16-8
Molekylær formel C16 H17 N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 315.39
Synonym 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. B (EP), Omeprazole Imp. B (EP)
IUPAC navn 2-[(3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazol
SMIL COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)cc3C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-22(20)16-18-13-5-4-12(21-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19)
Formel vægt 315.1041