Få mere at vide
4-Desmethoxy-4-chloro Omeprazol, TRC
Artikelnummer. 30361273
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361273 10 mg
30365800 5 mg
30366485 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30361273 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29039010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 863029-89-4
Molekylær formel C16 H16 Cl N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 349.84
Synonym 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Omeprazole Imp. H (EP)
IUPAC navn 2-[(4-chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazol
SMIL COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(Cl)c3C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16ClN3O2S/c1-9-7-18-14(10(2)15(9)17)8-23(21)16-19-12-5-4-11(22-3)6-13(12)20-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
Formel vægt 349.0652