Få mere at vide
4-Desethylamino 4-oxobrinzolamid, TRC
Artikelnummer. 30387026
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387026 25 mg
30381055 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387026 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44967025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154127-41-0
Molekylær formel C10H14N2O6S3
Molekylvægt (g/mol) 354.42
Synonym 3,4-Dihydro-2-(3-methoxypropyl)-4-oxo-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide
SMIL COCCCN1CC(=O)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Desethylamino 4-oxobrinzolamide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O6S3/c1-18-4-2-3-12-6-8(13)7-5-9(20(11,14)15)19-10(7)21(12,16)17/h5H,2-4,6H2,1H3,(H2,11,14,15)
Formel vægt 354.0014